Magnesiumoxid ≥99,95% (Metall-Basis ausgeschlossen Ca), Aufdampfplatte, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 3.18 mm (0.125 in)
Katalognr. 41072.KS
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS-Nummer:
Technische Daten
- VE:1
- Seq:0001
Technische Daten
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:1309-48-4
:
Formel:MgO
MDL-Nummer:MFCD00011109
:40.3 g/mol
Merck-Index:13,05700
Siedepunkt:3600 °C (1013 hPa)
Schmelzender Platingehalt:2800 °C
Dichte:3,58 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:215-171-9