Calciumfluorid
Glass bottle for solids, 500 g
Katalognr. MOLE19013605-500G
Marketsource
Anbieter: Molekula
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:7789-75-5
- Formel:CaF₂
- MDL-Nummer:MFCD00010907
- Molekulargewicht:78.07 g/mol
- Merck-Index:13,01669
- Siedepunkt:2500 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:1418 °C
- Dichte:3,18 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:232-188-7
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:500 g