Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Calciumchlorid

Reizend
Anbieter:   EUROCLONE
Calciumchlorid
Anbieter:  EUROCLONE
Zertifikate

2 Varianten

Product Details & Documents
Synonyme:  Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
  • CAS Nummer:10043-52-4
  • Formel:CaCl₂
  • MDL-Nummer:MFCD00010903
  • Molekulargewicht:110.98 g/mol
  • Merck-Index:14,01659
  • Siedepunkt:1600 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:772 °C
  • Dichte:2,174 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:233-140-8
  • ERREICHEN:01-2119494219-28
Product Family Options

Produktinformationen

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.