AuftragsverfolgungKontakt
Natriumhydroxid | Avantor
Natriumhydroxid
Ätzend
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Natriumhydroxid
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
Zertifikate
4 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme:  Caustic soda
  • CAS Nummer:1310-73-2
  • Formel:NaOH
  • MDL-Nummer:MFCD00003548
  • Molekulargewicht:40 g/mol
  • Merck-Index:14,08627
  • Siedepunkt:1390 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:323 °C
  • Dichte:2,13 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1823
  • ADR:8,II
  • ERREICHEN:01-2119457892-27
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Glasflasche für Feststoffe
    500 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 g
    1 * 500 g - SFr. 32.30
    SFr. 32.30
    1 * 500 g
       SFr. 32.30
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glasflasche für Feststoffe
    1 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - SFr. 53.90
    SFr. 53.90
    1 * 1 kg
       SFr. 53.90
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • Kunststoffflasche für Feststoffe
    5 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg - SFr. 202.80
    SFr. 202.80
    1 * 5 kg
       SFr. 202.80
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • 25 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 kg
    1 * 25 kg - SFr. 834.00
    SFr. 834.00
    1 * 25 kg
       SFr. 834.00
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource