AuftragsverfolgungKontakt
Kaliumhydroxid | Avantor
Kaliumhydroxid
1 KIT
Katalognr. EURLEMR298500
Ätzend
Reizend
Anbieter:   EUROCLONE
Kaliumhydroxid
Katalognr. EURLEMR298500
Anbieter:  EUROCLONE
CAS Nummer:  1310-58-3
Kaliumhydroxid
1 KIT
CAS Nummer:  1310-58-3
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Synonyme:  Potash caustic, Caustic potash
  • CAS Nummer:1310-58-3
  • Formel:KOH
  • MDL-Nummer:MFCD00003553
  • Molekulargewicht:56.11 g/mol
  • Merck-Index:12,07806
  • Siedepunkt:1320 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:360 °C
  • Dichte:2,04 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:215-181-3
  • UN:1813
  • ADR:8,II
  • ERREICHEN:01-2119487136-33
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1 KIT