Kaliumhydroxid, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Catalog # 0222.1000
Anbieter: Avantor
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Kunststoffflasche für Feststoffe
- VE:1 kg
- Seq:4024
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Assay:min. 86.0 %
- Calcium (Ca):max. 0.005 %
- Chloride (Cl):max. 0.001 %
- Magnesium (Mg):max. 0.002 %
- Sodium (Na):max. 0.05 %
- Heavy Metals (as Ag):max. 0.001 %
- Insoluble Matter:max. 30 ppm
- Potassium Carbonate (K2CO3):max. 0.5 %
- Iron (Fe):max. 3
- Mercury (Hg):max. 0.1
- Nickel (Ni):max. 2
- Nitrogen Compounds (as N):max. 3
- Phosphate (PO4):max. 2
- Sulfate (SO4):max. 5
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
:
:56.11 g/mol
Merck-Index:12,07806
Siedepunkt:1320 °C (1013 hPa)
Schmelzender Platingehalt:360 °C
Dichte:2,04 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:215-181-3
UN:1813
ADR:8,II
ERREICHEN:01-2119487136-33
:GHS05
:GHS07
CAS-Nummer:1310-58-3
Formel:KOH
MDL-Nummer:MFCD00003553