AuftragsverfolgungKontakt
Kaliumnitrat | Avantor
Kaliumnitrat
Oxidierend
Anbieter:   EUROCLONE
Kaliumnitrat
Anbieter:  EUROCLONE
Zertifikate
3 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme:  Nitrate of Potash
  • CAS Nummer:7757-79-1
  • Formel:KNO₃
  • MDL-Nummer:MFCD00011409
  • Molekulargewicht:101.1 g/mol
  • Merck-Index:13,07733
  • Schmelzender Platingehalt:334 °C
  • Dichte:2,109 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-818-8
  • UN:1486
  • ADR:5.1,III
  • ERREICHEN:01-2119488224-35
Product Family Options
Produktinformationen