AuftragsverfolgungKontakt
Kaliumdichromat
Kaliumdichromat
Oxidierend
Giftig
Ätzend
Gesundheit
Umfeld
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Kaliumdichromat
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
Zertifikate
2 Varianten
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:7778-50-9
  • Formel:K₂Cr₂O₇
  • MDL-Nummer:MFCD00011367
  • Molekulargewicht:294.18 g/mol
  • Merck-Index:12,07790
  • Siedepunkt:500 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:398 °C
  • Dichte:2,67 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-906-6
  • UN:3087
  • ADR:5.1,II
  • ERREICHEN:01-2119454792-32
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 g
    1 * 500 g - SFr. 142.80
    SFr. 142.80
    1 * 500 g
       SFr. 142.80
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - SFr. 262.80
    SFr. 262.80
    1 * 1 kg
       SFr. 262.80
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource