Natriumhydrogencarbonat
Supplier: Roth Carl
Certificates
About this item
CAS Number:144-55-8
:
Formula:NaHCO₃
MDL Number:MFCD00003528
:84.01 g/mol
Merck Index:13,08655
Melting Pt:270 °C
Density:2.159 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:205-633-8
Frequently Bought Together
Wasser USP, JP, Ph. Eur., gereinigt
Supplier: VWR Chemicals
n-Hexan ≥95%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Acetonitril, BAKER ANALYZED® für die LC-MS, J.T.Baker®
Supplier: Avantor
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Dimethylsulfoxid ≥99,5% (durch GC), HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Supplier: VWR Chemicals
n-Hexan, Uvasol® für die Spektroskopie, Supelco®
Supplier: Merck
Ethylacetat ≥99,7%, PESTINORM® für die Analyse von Pestizidrückständen
Supplier: VWR Chemicals
Toluol ≥99,7%, PESTINORM® für die Analyse von Pestizidrückständen
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Aceton, Uvasol® für die Spektroskopie, Supelco®
Supplier: Merck
Tetrahydrofuran ≥99,9% inhibitorfrei, CHROMASOLV™ Plus für die HPLC, Riedel-de Haën™
Supplier: Honeywell Chemicals