Natriumhydrogencarbonat
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalognr. EURLEMR304001
Anbieter: EUROCLONE
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Sodium bicarbonate
- CAS Nummer:144-55-8
- Formel:NaHCO₃
- MDL-Nummer:MFCD00003528
- Molekulargewicht:84.01 g/mol
- Merck-Index:13,08655
- Schmelzender Platingehalt:270 °C
- Dichte:2,159 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:205-633-8
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:1 kg



