Lithiumchlorid
Anbieter: EUROCLONE
Direkt zu
Über diesen Artikel
- CAS Nummer:7447-41-8
- Formel:LiCl
- MDL-Nummer:MFCD00011078
- Molekulargewicht:42.39 g/mol
- Merck-Index:13,05550
- Siedepunkt:1382 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:614 °C
- Dichte:2,07 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:231-212-3
3 Varianten
Product Details & Documents
- CAS Nummer:7447-41-8
- Formel:LiCl
- MDL-Nummer:MFCD00011078
- Molekulargewicht:42.39 g/mol
- Merck-Index:13,05550
- Siedepunkt:1382 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:614 °C
- Dichte:2,07 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:231-212-3
Product Family Options
Produktinformationen
- PackungVEVerfügbarkeitPreis
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.