ContactUsLinkComponent
Natriumtetraphenylborat ≥99,5% analytisches Reagens
Katalognr. 28187.138
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS-Nummer:  
undefined
Natriumtetraphenylborat ≥99,5% analytisches Reagens
Katalognr. 28187.138
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Packung:
    Kunststoffflasche für Feststoffe
  • VE:
    25 g
  • Seq:
    3308
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Assay:
    Min. 99.5 %
  • Loss on drying (100°C):
    Max. 0.5 %
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
 :
 :342.22 g/mol
Merck-Index:13,08765
Schmelzender Platingehalt:> 400 °C
Dichte:1.15 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:205-605-5
UN:2811
ADR:6.1,III
 :GHS06
CAS-Nummer:143-66-8
Formel:(C₆H₅)₄BNa
MDL-Nummer:MFCD00011494