Molybdänsäure, Supelco®
Kunststoffflasche, 1 kg
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:7782-91-4
- Formel:H₂MoO₄
- MDL-Nummer:MFCD00036287
- Molekulargewicht:161.95 g/mol
- Merck-Index:13,06262
- Siedepunkt:∼300 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:300 °C
- Dichte:3,1 g/cm³ (20 °C)
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:231-970-5
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Solubility:(20 °C) insoluble
- Melting Point:300 °C
- Molar Mass:161.95 g/mol
- Bulk Density:980 kg/m3
Technische Daten
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:1 kg