cis-Cycloocten 95% stabilisiert
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Zertifikate
Über diesen Artikel
Synonyme: (Z)-Cyclooctene
CAS-Nummer:931-87-3
:
Formel:C₈H₁₄
MDL-Nummer:MFCD00001753
:110.2 g/mol
Siedepunkt:145…146 °C (760 mmHg)
Schmelzender Platingehalt:–16 °C
Dichte:0.84 g/cm³
Blitz Pt:25 °C
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:213-243-4
UN:3295
ADR:3,III
:GHS09
:GHS02
:GHS08
Technische Daten
- Environmentally Preferable:
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Clear colorless to light brown Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4680 to 1.4710 (20°C, 589 nm)
- GC:≥94 %
- Stabilizer:100 to 200 ppm irganox 1076 FD
Ergebnisse des Spezifikationstests
Frequently Bought Together