Chinoxalin
Glass bottle for solids, 100 g
Katalognr. MOLE28973649-100G
Marketsource
Anbieter: Molekula
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:91-19-0
- Formel:C₈H₆N₂
- MDL-Nummer:MFCD00006719
- Molekulargewicht:130.15 g/mol
- Merck-Index:12,08263
- Siedepunkt:230 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:30…32 °C
- Dichte:1,1485 g/cm³ (32 °C)
- EINECS:202-047-4
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:100 g