AuftragsverfolgungKontakt
Benzotriazol
Benzotriazol
Glasflasche, 100 mL
Katalognr. 705-2028
Entzündlich
Reizend
Anbieter:   Hach
Benzotriazol
Katalognr. 705-2028
Anbieter:  Hach
CAS Nummer:  95-14-7
Benzotriazol
Benzotriazol
Glasflasche, 100 mL
CAS Nummer:  95-14-7
Preis
SFr. 86.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Synonyme:  1,2,3-Benzotriazole, 1H-1,2,3-Benzotriazole, 1H-Benzotriazole, 1H-Benzo[d][1,2,3]triazole
  • CAS Nummer:95-14-7
  • Formel:C₆H₅N₃
  • MDL-Nummer:MFCD00005699
  • Molekulargewicht:119.13 g/mol
  • Merck-Index:13,01109
  • Siedepunkt:350 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:99 °C
  • Dichte:1,34 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:170 °C (geschlossener Tiegel)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:202-394-1
  • UN:2811
  • ADR:6.1,III
Documents
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    100 mL