2,3',4,4',5',6-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 168)
Katalognr. PROOCIL-PCB-168-C
Anbieter: LGC Standards PROMOCHEM
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:5 mg
- Seq:2210
Technische Daten
Über diesen Artikel
:
:360.88 g/mol
CAS-Nummer:59291-65-5
Formel:C₁₂H₄Cl₆