ContactUsLinkComponent
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol analytischer Standard, Supelco®
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol analytischer Standard, Supelco®
  47168.
 :  Merck
 :  
undefined
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol analytischer Standard, Supelco®
  47168.
 :  Merck
 :  
  • VE:
    1
  • Seq:
    0001
 :
 :220.35 g/mol
 :13,01547
 :265 °C (1013 hPa)
 :69…70 °C
 :1.05 g/cm³ (20 °C)
 :127 °C
 :Raumtemperatur
 :204-881-4
 :128-37-0
 :C₁₅H₂₄O
 :MFCD00011644