AuftragsverfolgungKontakt
Phenolrot | Avantor
Phenolrot
Glass bottle for solids, 5 g
Katalognr. ROTHT127.1
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Phenolrot
Katalognr. ROTHT127.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  143-74-8
Phenolrot
Glass bottle for solids, 5 g
CAS Nummer:  143-74-8
Preis
22.70 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonyme:  3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
  • CAS Nummer:143-74-8
  • Formel:C₁₉H₁₄O₅S
  • MDL-Nummer:MFCD00003552
  • Molekulargewicht:354.38 g/mol
  • Merck-Index:13,07329
  • Schmelzender Platingehalt:> 300 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:205-609-7
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    5 g