Benzil
Glass bottle for solids, 500 mg
Katalognr. PROOLGC2604
Anbieter: LGC Standards PROMOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 1,2-Diphenyl-1,2-ethanedione
- CAS Nummer:134-81-6
- Formel:(C₆H₅)C(O)C(O)(C₆H₅)
- MDL-Nummer:MFCD00003080
- Molekulargewicht:210.23 g/mol
- Merck-Index:13,01078
- Siedepunkt:346 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:95 °C
- Dichte:1,23 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:205-157-0
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:500 mg