Bromkresolgrün
Glass bottle for solids, 1 g
Katalognr. ROTHT115.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 3,3-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- CAS Nummer:76-60-8
- Formel:C₂₁H₁₄Br₄O₅S
- MDL-Nummer:MFCD00005874
- Molekulargewicht:698.02 g/mol
- Merck-Index:13,01370
- Schmelzender Platingehalt:217…218 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-972-8
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:1 g