Bromphenolrot, Millipore®
Glasflasche, 5 g
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-ylidene)bis[2-bromophenol] S,S-dioxide
- CAS Nummer:2800-80-8
- Formel:C₁₉H₁₂Br₂O₅S
- MDL-Nummer:MFCD00023014
- Molekulargewicht:512.18 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:230 °C
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
- EINECS:220-538-1
Dokumente
msds_103023
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
ProductPage_103023
Produktspezifikation
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Solubility:(20 °C) slightly soluble
- Melting Point:230 °C (decomposition)
- Molar Mass:512.18 g/mol
- Bulk Density:770 kg/m3
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:5 g