m-Kresol
ROTH9269.1
:
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:250 g
- Seq:3545
:
:108.14 g/mol
:13,02604
:202.2 °C (1013 hPa)
:11.5 °C
:1.0336 g/cm³ (20 °C)
:73 °C
:Raumtemperatur
:203-577-9
:2076
:6.1,II
:GHS06
:GHS05
:108-39-4
:CH₃C₆H₄OH
:MFCD00002302