2-Nitrobenzylalkohol
Katalognr. MOLEM83431071
Anbieter: Molekula
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:100 g
- Seq:3401
Technische Daten
Über diesen Artikel
:
:153.14 g/mol
Siedepunkt:270 °C (1013 hPa)
Schmelzender Platingehalt:71…72 °C
EINECS:210-302-6
CAS-Nummer:612-25-9
Formel:C₇H₇NO₃
MDL-Nummer:MFCD00007186