AuftragsverfolgungKontakt
3',5'-Dihydroxyacetophenon | Avantor
3',5'-Dihydroxyacetophenon
Glass bottle for solids, 5 g
Katalognr. MOLEM62767659
Marketsource
Anbieter:   Molekula
3',5'-Dihydroxyacetophenon
Katalognr. MOLEM62767659
Anbieter:  Molekula
Marketsource
CAS Nummer:  51863-60-6
3',5'-Dihydroxyacetophenon
Glass bottle for solids, 5 g
CAS Nummer:  51863-60-6
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonyme:  1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethanone
  • CAS Nummer:51863-60-6
  • Formel:C₈H₈O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00002290
  • Molekulargewicht:152.15 g/mol
  • Siedepunkt:296 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:148 °C
  • EINECS:257-480-1
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    5 g