AuftragsverfolgungKontakt
Eugenol | Avantor
Eugenol
Glass bottle, 50 mL
Katalognr. ROTH7292.1
Reizend
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Eugenol
Katalognr. ROTH7292.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  97-53-0
Eugenol
Glass bottle, 50 mL
CAS Nummer:  97-53-0
Preis
SFr. 25.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 mL
Product Details & Documents
Synonyme:  4-Allyl-2-methoxyphenol, 5-Allyl-2-hydroxyanisole
  • CAS Nummer:97-53-0
  • Formel:C₁₀H₁₂O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00008654
  • Molekulargewicht:164.2 g/mol
  • Merck-Index:13,03931
  • Siedepunkt:255 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:∼–10 °C
  • Dichte:1,0652 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:110 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:202-589-1
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle
  • VE:
    50 mL