AuftragsverfolgungKontakt
Eugenol
Glass bottle for solids, 500 g
Katalognr. MOLE19666901-500G
Reizend
Marketsource
Anbieter:   Molekula
Eugenol
Katalognr. MOLE19666901-500G
Anbieter:  Molekula
Marketsource
CAS Nummer:  97-53-0
Eugenol
Glass bottle for solids, 500 g
CAS Nummer:  97-53-0
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  4-Allyl-2-methoxyphenol, 5-Allyl-2-hydroxyanisole
  • CAS Nummer:97-53-0
  • Formel:C₁₀H₁₂O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00008654
  • Molekulargewicht:164.2 g/mol
  • Merck-Index:13,03931
  • Siedepunkt:255 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:∼–10 °C
  • Dichte:1,0652 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:110 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:202-589-1
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    500 g
Technische Daten