Hydrochinon
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Über diesen Artikel
Synonyme: 1,4-Dihydroxybenzene, Quinol
- CAS Nummer:123-31-9
- Formel:C₆H₄(OH)₂
- MDL-Nummer:MFCD00002339
- Molekulargewicht:110.11 g/mol
- Merck-Index:13,04833
- Siedepunkt:285 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:172 °C
- Dichte:1,332 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:165 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:204-617-8
- UN:3077
- ADR:9,III
3 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme: 1,4-Dihydroxybenzene, Quinol
- CAS Nummer:123-31-9
- Formel:C₆H₄(OH)₂
- MDL-Nummer:MFCD00002339
- Molekulargewicht:110.11 g/mol
- Merck-Index:13,04833
- Siedepunkt:285 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:172 °C
- Dichte:1,332 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:165 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:204-617-8
- UN:3077
- ADR:9,III
Product Family Options
Produktinformationen
- PackungVEVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..