AuftragsverfolgungKontakt
Hydrochinon
Glass bottle for solids, 1 kg
  MOLE18759645-1KG
Marketsource
 :   Molekula
Hydrochinon
  MOLE18759645-1KG
 :  Molekula
Marketsource
 :  123-31-9
Hydrochinon
Hydrochinon
Glass bottle for solids, 1 kg
 :  123-31-9
1 * 1 kg
 :  1,4-Dihydroxybenzene, Quinol
  •  :123-31-9
  •  :C₆H₄(OH)₂
  •  :MFCD00002339
  •  :110.11 g/mol
  •  :13,04833
  •  :285 °C (1013 hPa)
  •  :172 °C
  •  :1,332 g/cm³ (20 °C)
  •  :165 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :204-617-8
  •  :3077
  •  :9,III
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 kg