4-Hydroxybenzoesäureethylester
Glass bottle for solids, 1 g
Katalognr. ROTH4746.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
4-Hydroxybenzoesäureethylester
Katalognr. ROTH4746.1
Anbieter: Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer: 120-47-8
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Nipagin A, Ethyl paraben, Ethyl p-hydroxybenzoate, Ethylparaben, Ethyl 4-hydroxybenzoate
- CAS Nummer:120-47-8
- Formel:C₉H₁₀O₃
- MDL-Nummer:MFCD00002353
- Molekulargewicht:166.18 g/mol
- Merck-Index:13,03869
- Siedepunkt:297 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:116…118 °C
- Dichte:1,078 g/cm³ (131 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:204-399-4
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:1 g