Messkolben, Klasse A, blaue Graduierungen, BLAUBRAND®
Supplier: Brand
Certificates
About this item
Borosilikatglas 3,3, mit Bördelrand.
- Auf Einguss justiert (TC, In)
- Markierungen und Beschriftungen in kontrastreichem blauem Emaille
- DE-M-Markierung
* Weithals
Certifications: DIN EN ISO 1042
Ordering information: Wird mit einem individuellen Zertifikat geliefert.
Frequently Bought Together