Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
4-Chlorphenylboronsäure

4-Chlorphenylboronsäure

Glass bottle for solids, 5 g
Codice catalogo MOLE64483071-5G
Irritante
Marketsource
Nome del fornitore:   Molekula
4-Chlorphenylboronsäure
Codice catalogo MOLE64483071-5G
Nome del fornitore:  Molekula
Marketsource
Numero CAS:  1679-18-1
4-Chlorphenylboronsäure

Glass bottle for solids, 5 g

Numero CAS:  1679-18-1
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 5 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  4-Chlorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-chlorophenyl)borane, (4-Chlorophenyl)boronic acid, (4-Chlorophenyl)metaboric acid
  • Numero CAS:1679-18-1
  • Formula:C₆H₆BClO₂
  • Numero MDL:MFCD00039137
  • Molecular Weight:156.38 g/mol
  • Punto di fusione:268…272 °C
  • Densità:∼1 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:216-845-5
Specifiche

Specifiche

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    5 g

Specifiche

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..