Morpholin, Supelco®
Glasflasche, 10 mL
Katalognr. 90179-10ML-F
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:110-91-8
- Formel:C₄H₉NO
- MDL-Nummer:MFCD00005972
- Molekulargewicht:87.12 g/mol
- Merck-Index:12,06362
- Siedepunkt:128,9 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:–5 °C
- Dichte:1 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:38 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- UN:2054
- ADR:8,I
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
- EINECS:203-815-1
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:10 mL