Zimtalkohol
Katalognr. ROTH4905.1
Anbieter: Roth Carl
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:100 g
- Seq:3401
Technische Daten
Über diesen Artikel
:
:134.18 g/mol
Merck-Index:13,02325
Siedepunkt:256 °C (1013 hPa)
Schmelzender Platingehalt:31…34 °C
Dichte:1.04 g/cm³ (25 °C)
Blitz Pt:126 °C
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:203-212-3
CAS-Nummer:104-54-1
Formel:C₉H₁₀O
MDL-Nummer:MFCD00002921