AuftragsverfolgungKontakt
Methyloleat
 :   MATREYA
Methyloleat
 :  MATREYA
Methyloleat
 :  cis-Oleic Acid Methyl Ester, Oleic acid methyl ester
  •  :112-62-9
  •  :C₁₉H₃₆O₂
  •  :MFCD00009578
  •  :296.49 g/mol
  •  :12,06965
  •  :∼218,5 °C (1013 hPa)
  •  :–20 °C
  •  :0,88 g/cm³ (20 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :203-992-5
Product Family Options
  • Packung
    VE
  • Glass bottle for solids
    1 g
    1 * 1 g
    1 * 1 g
  • Glass bottle for solids
    1 g