AuftragsverfolgungKontakt
(4-Hydroxyphenyl)essigsäure | Avantor
(4-Hydroxyphenyl)essigsäure
Glass bottle for solids, 100 mg
Katalognr. PROOMM0013.13
Reizend
(4-Hydroxyphenyl)essigsäure
Katalognr. PROOMM0013.13
CAS Nummer:  156-38-7
(4-Hydroxyphenyl)essigsäure
Glass bottle for solids, 100 mg
CAS Nummer:  156-38-7
Preis
SFr. 1’130.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Synonyme:  4-Hydroxyphenylacetic Acid
  • CAS Nummer:156-38-7
  • Formel:(C₆H₄(OH))CH₂COOH
  • MDL-Nummer:MFCD00004347
  • Molekulargewicht:152.15 g/mol
  • Siedepunkt:347 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:147…150 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:205-851-3
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 mg
Technische Daten