Flasche, Weithals, PTFE, mit Schraubverschluss
5000 ml, 80 mm, 335 mm, 170 mm
Katalognr. COWI015.5000.2
Anbieter: COWIE
Direkt zu
Product Details & Documents
PTFE, weiß.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Hitzebeständig von –200 bis +280 °C
- Außergewöhnlich glatte Innenwände zur Vermeidung von Kontaminationen
Robuste, unzerbrechliche Ausführung. Die speziellen Griffmulden an der Kappe und Rillen im Kolben erleichtern die Handhabung. Antihaftbeschichtete weite Öffnung ermöglicht ein einfaches Befüllen und Reinigen.
Technische Daten
- Ext.Ø:170 mm
- Kapazität:5000 ml
- Höhe:335 mm
- Hals I-Ø:80 mm