Sodium glycodeoxycholate ≥96% (durch TLC), Millipore®
Katalognr. 361311-5
Anbieter: Merck Millipore (Calbiochem)
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Plastic ampoule
- VE:5 g
- Seq:3173
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Purity (TLC):≥96%
- pKa:4.8
- Aggregation Number:2
- CMC:2.1 mM
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
:
:471.60 g/mol
Lagertemperatur:Raumtemperatur
CAS-Nummer:16409-34-0
Formel:C₂₆H₄₂NNaO₅
MDL-Nummer:MFCD00036742