ContactUsLinkComponent
2-Propanol ≥99,0%, erfüllt analytische Spezifikationen von USP, Riedel-de Haën™
Irritant
Flammable
2-Propanol ≥99,0%, erfüllt analytische Spezifikationen von USP, Riedel-de Haën™
Catalog # I9030-500ML
CAS Number:  
undefined
Irritant
Flammable
2-Propanol ≥99,0%, erfüllt analytische Spezifikationen von USP, Riedel-de Haën™
Catalog # I9030-500ML
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    500 mL
  • Seq:
    2725
Specifications
Specification Test Results
  • Vapor Density:
    2.1 (vs air)
  • Assay (GC):
    Min. 99.0 %
  • Density (D 25/25):
    0.783 - 0.787
  • Refractive index (n 20/D):
    1.376 - 1.378
  • Water (Karl Fischer):
    Max. 0.5 %
  • Non-volatile matter:
    Max. 0.005 %
  • Acidity:
    complying
  • Volatile impurities (GC):
    complying
  • Acetone (GC):
    Max. 0.1 %
  • 2-Butanol (GC):
    Max. 0.1 %
  • Diethyl ether (GC):
    Max. 0.1 %
  • Diisopropyl alcohol:
    Max. 0.1 %
  • 1-propanol (GC):
    Max. 0.1 %
  • Impurities (GC) total:
    Max. 1.0 %
  • Residual solvents:
    complying
Specification Test Results
About this item
 :
 :60.1 g/mol
Merck Index:13,05228
Boiling Pt:77…83 °C (1.013 hPa)
Melting Pt:–90 °C
Density:0.784…0.786 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:12 °C
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:200-661-7
UN:1219
ADR:3,II
REACH:01-2119457558-25
 :GHS07
 :GHS02
CAS Number:67-63-0
Formula:(CH₃)₂CHOH
MDL Number:MFCD00011674