AuftragsverfolgungKontakt
2-Propanol
2-Propanol
Kst.-Flasche, 2,5 L
Katalognr. 40301-2.5L
Entzündlich
Reizend
Anbieter:   Honeywell Chemicals
2-Propanol
Katalognr. 40301-2.5L
CAS Nummer:  67-63-0
2-Propanol
2-Propanol
Kst.-Flasche, 2,5 L
CAS Nummer:  67-63-0
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
  • CAS Nummer:67-63-0
  • Formel:(CH₃)₂CHOH
  • MDL-Nummer:MFCD00011674
  • Molekulargewicht:60.1 g/mol
  • Merck-Index:13,05228
  • Siedepunkt:82 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–89 °C
  • Dichte:0,786 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:12 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-661-7
  • UN:1219
  • ADR:3,II
  • ERREICHEN:01-2119457558-25
Documents
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Kst.-Flasche
  • VE:
    2,5 L