1-Octanol
Glasflasche für Feststoffe, 1 g
Katalognr. ROTH3182.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: n-Octanol
- CAS Nummer:111-87-5
- Formel:H₃C(CH₂)₆CH₂OH
- MDL-Nummer:MFCD00002988
- Molekulargewicht:130.23 g/mol
- Merck-Index:13,06784
- Siedepunkt:195 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:–16 °C
- Dichte:0,8246 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:81 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-917-6
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:1 g