VWR® Basic, ESD-Besucherkittel, SPP
Weiß, XXL, 112 cm
Katalognr. 113-8954
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Einweg-Laborkittel, mit Kragen, hergestellt aus ungewebtem Polypropylen-Spinnvlies (SPP), das vor Schmutz, Ruß und bestimmten Trockenpartikeln in ungefährlichen Umgebungen schützt.
- Druckknopfverschluss
- Elastikbündchen
- Frei von Naturkautschuk-Latex
- Antistatische Eigenschaften
Gewicht: 30 g/m²
Verpackung: 1 Stück pro Beutel, 50 Beutel pro Packung.
Dokumente
Food contact certificate F
Weitere Produktdetails
TDS VWR® Basic Visitor Coat Elastic Wrist with Snap ESD
Technisches Datenblatt
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Produktliteratur
Technische Daten
- Konfektionsgröße:XXL
- Farbe:Weiß
- Länge:112 cm
- Taschen:Ohne Taschen
- Cat. No.:113-8954
- Verschlussart:Druckknöpfe
- Einsatzbereiche / Verwendung:Labor|Industrie
- Geschlecht:Unisex
- Gewicht:30 g/m²
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..