AuftragsverfolgungKontakt
VWR® Basic, Überschuhe, SPP
VWR® Basic, Überschuhe, SPP
Supplier:   VWR Collection
VWR® Basic, Überschuhe, SPP
Supplier:  VWR Collection
Certificates
VWR® Basic, Überschuhe, SPP
VWR® Basic, Überschuhe, SPP
3 Options Available Below
Product Details & Documents
Diese Einweg-Überschuhe werden aus einem SPP-Vlies hergestellt.
  • Frei von Naturkautschuklatex
  • Mit rutschfester Sohle erhältlich
L×H: 410×170 mm
Gewicht: 40 g/m²
*Einheitsgröße
Packaging: 10 Stück pro Paket, 10 Pakete pro Beutel, 3 Beutel pro Packung.
Product Family Options
Product Information
  • Bezeichnung
    Farbe
    Schuhgröße
    Höhe
    Länge
    Availability
    Price
  • Standard
    Weiß
    U*
    170 mm
    410 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 300 ST
    1 * 300 ST - SFr. 67.30
    SFr. 67.30
    1 * 300 ST
       SFr. 67.30
  • Standard
    Blau
    U*
    170 mm
    410 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 300 ST
    1 * 300 ST - SFr. 67.30
    SFr. 67.30
    1 * 300 ST
       SFr. 67.30
  • Rutschfest
    Blau
    U*
    170 mm
    410 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 300 ST
    1 * 300 ST - SFr. 87.30
    SFr. 87.30
    1 * 300 ST
       SFr. 87.30