Ethylendiamin
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
Katalognr. WAKO169-21443
Marketsource
Anbieter: Wako
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 1,2-Ethanediamine, 1,2-Diaminoethane
- CAS Nummer:107-15-3
- Formel:C₂H₈N₂
- MDL-Nummer:MFCD00008204
- Molekulargewicht:60.1 g/mol
- Merck-Index:13,03829
- Siedepunkt:117 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:8,5 °C
- Dichte:0,898 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:34 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-468-6
- UN:1604
- ADR:8,II
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:5 g