ContactUsLinkComponent
EDTA-Tetranatriumsalz-Tetrahydrat 98% (durch komplexometrische Analyse), Calbiochem®
Corrosivo
Irritante
EDTA-Tetranatriumsalz-Tetrahydrat 98% (durch komplexometrische Analyse), Calbiochem®
Codice catalogo 34103-500
Nome del fornitore:  Merck Millipore (Calbiochem‎)
Numero CAS:  
Corrosivo
Irritante
EDTA-Tetranatriumsalz-Tetrahydrat 98% (durch komplexometrische Analyse), Calbiochem®
Codice catalogo 34103-500
Nome del fornitore:  Merck Millipore (Calbiochem‎)
Numero CAS:  
Specifiche
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    500 g
  • Seq:
    3645
Specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
 :452.23 g/mol
IndexMerck:12,03557
Punto di fusione:> 300 °C
Densità:6,9 g/cm³ (20 °C)
EINECS:200-573-9
 :GHS05
 :GHS07
temperatura di conservazione:Raumtemperatur
Numero CAS:13235-36-4
Formula:C₁₀H₁₂N₂O₈Na₄·4H₂O
Numero MDL:MFCD00150027