Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Glycin (H-Gly-OH)
Glycin (H-Gly-OH)
Glycin (H-Gly-OH)
CHMCAB5020
:
Chemicon
:
Glycin (H-Gly-OH)
CHMCAB5020
:
Chemicon
:
VE:
2.000 Assays
Seq:
0835
:
:
75.07 g/mol
:
13,04504
:
181 °C (1013 hPa)
:
83 °C
:
1.64 g/cm³ (20 °C)
:
Raumtemperatur
:
200-272-2
:
56-40-6
:
NH₂CH₂COOH
:
MFCD00008131