AuftragsverfolgungKontakt
Stearinsäure
Stearinsäure
Anbieter:   MATREYA
Stearinsäure
Anbieter:  MATREYA
Zertifikate
Stearinsäure
1 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme:  Octadecanoic acid, Octadecylic acid
  • CAS Nummer:57-11-4
  • Formel:C₁₈H₃₆O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00002752
  • Molekulargewicht:284.48 g/mol
  • Merck-Index:13,08882
  • Siedepunkt:361 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:67 °C
  • Dichte:0,94 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:196 °C (geschlossener Tiegel)
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:200-313-4
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Glasflasche für Feststoffe
    1 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 g
    1 * 1 g
  • Glasflasche für Feststoffe
    1 g
    Artikel gestrichen