Arachinsäure
Anbieter: Cayman Chemical
Direkt zu
Über diesen Artikel
Synonyme: Eicosanylic acid, Arachidinic acid, Icosanoic acid, Eicosanoic acid
- CAS Nummer:506-30-9
- Formel:C₂₀H₄₀O₂
- MDL-Nummer:MFCD00002755
- Molekulargewicht:312.54 g/mol
- Merck-Index:12,00802
- Siedepunkt:328 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:75,5 °C
- Dichte:0,824 g/cm³ (100 °C) (Lit.)
- Lagertemperatur:Gefrierschrank
- EINECS:208-031-3
2 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme: Eicosanylic acid, Arachidinic acid, Icosanoic acid, Eicosanoic acid
- CAS Nummer:506-30-9
- Formel:C₂₀H₄₀O₂
- MDL-Nummer:MFCD00002755
- Molekulargewicht:312.54 g/mol
- Merck-Index:12,00802
- Siedepunkt:328 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:75,5 °C
- Dichte:0,824 g/cm³ (100 °C) (Lit.)
- Lagertemperatur:Gefrierschrank
- EINECS:208-031-3