AuftragsverfolgungKontakt
Methyloctanoat
Methyloctanoat
Anbieter:   MATREYA
Methyloctanoat
Anbieter:  MATREYA
Zertifikate
1 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme:  Caprylic acid methyl ester, Octanoic acid methyl ester, Methyl caprylate
  • CAS Nummer:111-11-5
  • Formel:C₉H₁₈O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00009551
  • Molekulargewicht:158.24 g/mol
  • Siedepunkt:190 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–36,7 °C
  • Dichte:0,877 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:68 °C
  • EINECS:203-835-0
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Glasflasche für Feststoffe
    1 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 g
    1 * 1 g
  • Glasflasche für Feststoffe
    1 g
    Artikel gestrichen