Clamp for analogue and digital shakers
N° de catalogue OHAU30400104
Fournisseur: OHAUS
Spécifications
- Für:Analogue/digital 16 kg, 23 kg, 45 kg and 68 kg shakers
- Bezeichnung:Microplate clamp, stainless steel 304
- VE:1
Spécifications
À propos de cet article
Microplate clamp attaches to the platform allowing micrplates to be held on the platform.